Lorsque vous effectuez des procédures de maintenance ou d’entretien, respectez les consignes de sécurité suivantes :
Respectez tous les messages d’avertissement et mentions de mise en garde figurant à la section Précautions de sécurité.
AVERTISSEMENT
Haute tension
Des tensions élevées sont présentes dans l’instrument et peuvent provoquer des décharges électriques.
AVERTISSEMENT
Fuite de substances dangereuses provenant des raccordements fluidiques
Les raccordements fluidiques et les connexions capillaires peuvent contenir des substances potentiellement dangereuses pour la santé. Il existe un risque de projection de solvant si des capillaires éclatent, se libèrent de leurs raccords, ou si les raccords ne sont pas suffisamment serrés ou se déconnectent.
AVERTISSEMENT
Inclinaison des réservoirs de liquides
Les liquides contenus dans les réservoirs placés dans le bac à solvants peuvent contenir des substances nocives. Ces substances peuvent présenter des risques pour la santé et la sécurité si elles se répandent.
ATTENTION
Projection de solvant
Un risque de projection de solvants existe lorsque ceux-ci sont soumis à une pression élevée.
ATTENTION
Surfaces chaudes
Les surfaces internes du système peuvent s’échauffer lors de l’opération. Ne touchez pas les surfaces chaudes pour éviter de vous brûler.
ATTENTION
Pression hydrostatique
Il existe un risque de déversement de solvants lorsque vous ouvrez le trajet d’écoulement. Cela est dû à la pression hydrostatique présente dans le système lorsque les réservoirs de solvants sont situés au-dessus de l’orifice de refoulement de la pompe. Avant de desserrer un raccordement dans le trajet d’écoulement :
ATTENTION
Décharge électrique ou détérioration de l’appareil
Lorsque l’appareil est éteint, il n’est pas complètement isolé électriquement tant que le cordon d’alimentation est branché. Réaliser des réparations alors que l’appareil est connecté à l’alimentation électrique peut entraîner des accidents corporels.