Cette section fournit des renseignements sur les problèmes susceptibles de survenir pendant l’utilisation d’un système Vanquish.
Afin de faciliter l’identification de l’appareil, munissez-vous du numéro de série et du nom technique lorsque vous communiquez avec Thermo Fisher Scientific.
Voyants d’état
La barre à LED d’état, située sur la façade avant de chaque module, et la STATUS LED d’état, située sur le pavé numérique à l’intérieur de chaque module, permettent un repérage visuel rapide de l’état opérationnel du module. Si le microprogramme détecte un problème, les voyants d’état émettent une lumière rouge.
Messages de l'Instrument Audit Trail
Si le firmware de l’appareil détecte un problème, alors ce dernier est signalé au système de gestion de données chromatographiques.
Le système de gestion de données consigne tous les événements de la journée en cours relatifs à l’utilisation de l’instrument dans une Instrument Audit Trail. L’Instrument Audit Trail est nommée avec la date du jour, au format yyyymmdd. Par exemple, l’Instrument Audit Trail du 15 mai 2019 est nommée 20190515.
Les Instrument Audit Trails se trouvent dans le ePanel Set (Audit ePanel). De plus, les Audit Trails de chaque instrument sont disponibles dans le dossier de l’instrument concerné, dans la vue Chromeleon 7 Console Data.
Les messages de l’Instrument Audit Trail sont précédés d’une icône. Cette icône indique la gravité du problème. Pour connaître les causes possibles et les actions correctives recommandées, reportez-vous à la section Messages du Manuel d’utilisation du module en état d’erreur.