Préparatifs
Vérifiez que tous les verrous d’expédition ont été correctement desserrés ou retirés.
AVIS
Dommages au système
Verrouillez le socle du système (reportez-vous à la section Verrouillage du socle du système).
Vérifiez que le logiciel de chromatographie est installé sur l’ordinateur du système de données. Quand l’appareil est mis sous tension, les pilotes USB nécessaires sont recherchés automatiquement et le système d’exploitation Windows™ peut alors détecter les modules du système.
Procédez comme suit
Mettez chaque module du système sous tension au moyen de son interrupteur d’alimentation principal. Vérifiez que le passeur d’échantillon est allumé avant de mettre la pompe sous tension et d’augmenter la pression du système.
Si le contrôleur du système facultatif est installé : Mettez le contrôleur du système en marche en appuyant sur le bouton pressoir supérieur sur le côté avant gauche du socle du système.
Mettez le système sous tension en appuyant sur le bouton pressoir inférieur sur le côté avant gauche du socle du système (bouton d’alimentation du système).
NOTE
Mettez un module hors tension au moyen de l’interrupteur d’alimentation principal lorsque vous en recevez l’instruction, par exemple pendant des opérations de maintenance. Il ne suffit pas d’appuyer sur le bouton d’alimentation du système pour couper complètement l’alimentation électrique du module.