Cette section traite de la procédure de raccordement des capillaires Viper™. Tous les raccordements fluidiques Viper du système Vanquish ont été conçus pour être serrés à la main.
Pour connecter les capillaires Viper munis d’une molette, procédez comme suit :
AVIS
  • Serrez ou desserrez les capillaires Viper uniquement à la main. N’utilisez aucun outil autre que la molette fournie avec le capillaire.
  • Afin d’éviter d’endommager le capillaire ou le raccord, serrez et desserrez les capillaires Viper uniquement lorsque la pression du système est redescendue à zéro.
Raccord Viper avec molette
Illustration: Raccord Viper avec molette
Description
1
Molette
2
Capillaire
3
Fente
  1. Insérez le capillaire Viper dans l’orifice de raccordement.
  2. Serrez le raccord au moyen de la molette.
  3. NOTE
    Notez bien la fente pratiquée dans la molette. Vous pouvez facilement retirer la molette des capillaires au moyen de cette fente lorsque l'espace est restreint.
  4. Contrôlez l’absence de fuite du raccord. Si le raccord fuit, suivez les étapes ci-dessous.
NOTE
Selon les modules utilisés dans le système, vous pouvez également trouver d’autres raccords. Pour obtenir des informations sur l’utilisation de ces types de raccords, consultez le Manuel d’utilisation du module correspondant.
Résolution des fuites des raccords Viper avec molettes
  1. Serrez davantage le raccord.
  2. Si la fuite persiste, retirez le capillaire.
  3. Nettoyez soigneusement les extrémités du capillaire au moyen d’une serviette en papier non pelucheuse humectée d’isopropanol.
  4. Réinstallez le capillaire.
  5. Si la fuite persiste, installez un nouveau capillaire Viper.