Lorsque vous raccordez les capillaires et les tubes, suivez les recommandations générales suivantes :
  • N’utilisez que les capillaires et les tubes (par exemple, les conduites de solvant ou la tubulure d’évacuation) fournis avec le produit ou bien des capillaires et tubes de complément ou de rechange recommandés par Thermo Fisher Scientific.
  • Les raccords doivent être débarrassés de tout contaminant. Même des particules infimes peuvent endommager le système ou fausser les résultats des tests.
  • N’installez pas des capillaires ou des tubes ayant subi une contrainte, entaillés, déformés ou présentant toute autre détérioration.
  • Installez les capillaires et raccords uniquement aux emplacements pour lesquels ils sont prévus.