Lors de l’utilisation du système, veuillez prendre en considération les risques généraux suivants :
AVERTISSEMENT
Substances dangereuses
Les solvants, phases mobiles, échantillons et réactifs peuvent contenir des substances toxiques, cancérigènes, mutagènes, infectieuses ou d’autres substances nocives. La manipulation de ces substances peut présenter des risques pour la santé et la sécurité.
AVERTISSEMENT
Danger biologique
Les matériaux présentant un risque biologique, tels que les micro-organismes, les cultures cellulaires, les tissus, les liquides corporels et autres agents biologiques, peuvent transmettre des maladies infectieuses. Pour éviter les infections par ces agents :
AVERTISSEMENT
Auto-inflammation des solvants
Les solvants dont la température d’auto-inflammation est inférieure à 150 °C peuvent s’enflammer au contact d’une surface chaude (par exemple, à la suite d’une fuite dans le système chromatographique).
AVERTISSEMENT
Vapeurs dangereuses
Certains échantillons et phases mobiles peuvent contenir des solvants volatils ou inflammables. La manipulation de ces substances peut présenter des risques pour la santé et la sécurité.
ATTENTION
Fuite de substances dangereuses provenant de capillaires en PEEK
Certains capillaires du système sont en PEEK. Le gonflement ou l’exposition à des acides peut provoquer une fuite dans les capillaires en PEEK ou leur éclatement. Certaines substances chimiques, telles que le chloroforme (CHCl3), le diméthyle sulfoxyde (DMSO) ou le tétrahydrofurane (THF), peuvent provoquer un gonflement du PEEK. Certains acides concentrés, tels que l’acide sulfurique et l’acide nitrique, ou un mélange d’hexane, d’acétate d’éthyle et de méthanol, peuvent endommager le PEEK.
ATTENTION
Réaction allergique
Certains capillaires du système sont composés de MP35N™, un alliage à base de nickel et de cobalt. Le contact avec la peau peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au nickel ou au cobalt.
ATTENTION
Risque d’étincelles par décharge électrostatique
Les liquides circulant dans les capillaires peuvent générer de l’électricité statique. Cet effet se manifeste en particulier avec les capillaires isolants et les solvants non conducteurs (par exemple, l’acétonitrile pur). Une décharge d’énergie électrostatique peut provoquer la formation d’étincelles, ce qui peut présenter un risque d’incendie.