Die Ports des Injektionsventils für VF- und VH-Autosampler sind folgendermaßen belegt:
31462
Abbildung: Injektionsventil für VH- und VF-Autosampler
Port
Angeschlossene Komponente
1
Einlasskapillare von der Pumpe
2
Auslasskapillare zur Säule
3
Nadelsitz (vorinstalliert)
4
Waschport-Abfall (vorinstalliert)
6
Dosiereinheit (vorinstalliert)
ACHTUNG
  • Lösen und ziehen Sie die Viper-Kapillaren nur mit den Fingern fest. Verwenden Sie kein Werkzeug außer der Rändelschraube, die mit der Kapillare mitgeliefert wird.
  • Um Schäden an den Kapillaren und Anschlüssen zu vermeiden, lösen und ziehen Sie die Viper-Kapillaren nur fest, wenn der Systemdruck gleich Null ist.
Die Ports des Injektionsventils für VC-Autosampler sind folgendermaßen belegt:
64321
Abbildung: Injektionsventil für VC-Autosampler
Port
Angeschlossene Komponente
1
Einlasskapillare von der Pumpe
2
Auslasskapillare zur Säule
3
Nadelsitz (vorinstalliert)
4
Waschport-Abfall (vorinstalliert)
6
Dosiereinheit (vorinstalliert)
Vorbereitungen – Nur Dual-Split-Sampler
Um leichter an die Injektionsventil-Ports zu gelangen, entfernen Sie das horizontale Halterahmenteil. Siehe Entfernen und Montieren des Horizontalen Rahmenteils.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Verbinden Sie die Pumpe. Siehe Verbinden von Pumpe und Autosampler.
  2. Verbinden Sie den Säulenthermostaten. Siehe Anschließen des Säulenthermostaten.
  3. Nur Dual-Split-Sampler: Wenn das horizontale Halterahmenteil entfernt wurde, bauen Sie es wieder ein. Siehe Entfernen und Montieren des Horizontalen Rahmenteils.