Erlaubte Konzentrationen (Standard-Systemkonfiguration):
System | Chlorid | Puffer | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Vanquish Core | 0,1 mol/L oder weniger | 1 mol/L oder weniger | Hohe Chlorid-Konzentration: Die Anwendungsdauer sollte möglichst kurz sein. Spülen Sie das System nach entsprechenden Anwendungen gründlich. |
Vanquish Horizon Vanquish Flex | 1 mol/L oder weniger | - |