Die Vanquish-Autosampler VC-A12, VC-A13, VF-A10 und VH-A10 unterstützen benutzerdefinierte Programme, um individuelle Injektionsroutinen einzurichten, um zum Beispiel eine Injektion mit einem automatisierten Workflow zur Probenvorbereitung zu kombinieren.
Diese benutzerdefinierten Programme müssen in der Software Chromeleon definiert und konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Chromeleon-Hilfe und -Benutzerdokumentation.