Die für den Anwender zugänglichen Komponenten des Autosamplers befinden sich direkt hinter den Gerätetüren:
1233a3d3e3f45673b3c
Abbildung: Innenansicht des VC-A12 Single-Split-Samplers
Nr.
Beschreibung
1
Probenraum mit Drehteller (siehe Probenraum)
2
Drainagepumpe
3
Leckage-Wanne, mit:
3a
Tastatur mit Statusanzeigen
3b
Führungsloch für die Kapillare zur Pumpe im Moduleinschub und Gehäuse
3c
Typenschild (mit Angabe von Modulnamen, Seriennummer, Teilenummer und Revisionsnummer (wenn vorhanden))
3d
Kanal zum Drainage-System
3e
Drainage-Abläufe
3f
Leaksensor
4
Einlass (links) und Auslass (rechts) der Nadel-Waschpumpe
5
Injektionseinheit (Die Detailansicht finden Sie auf der nächsten Seite)
6
Waschschlauchverbinder mit Einlass-Port der Hinterspülung (rechter Schlauchverbinder)
7
Nur VC-A12: Probenschleifen-Isolierabdeckung
1233a3d3e3f4563b3c
Abbildung: VC-A12 ohne Probenschleifen-Isolierabdeckung / Innenansicht des VC-A13 Single-Split-Samplers
Nr.
Beschreibung
1
Probenraum mit Drehteller
Einzelheiten finden Sie unter Probenraum.
2
Drainagepumpe
3
Leckage-Wanne, mit:
3a
Tastatur mit Statusanzeigen
3b
Führungsloch für die Kapillare zur Pumpe im Moduleinschub und Gehäuse
3c
Typenschild mit Angabe von Modulnamen, Seriennummer, Teilenummer und Revisionsnummer (wenn vorhanden)
3d
Kanal zum Drainage-System
3e
Drainage-Abläufe
3f
Leaksensor
4
Einlass (links) und Auslass (rechts) der Nadel-Waschpumpe
5
Injektionseinheit (Die Detailansicht finden Sie auf der nächsten Seite)
6
Waschschlauchverbinder mit Einlass-Port der Hinterspülung (rechter Schlauchverbinder)
7
Nur VC-A12: Probenschleifen-Isolierabdeckung
Injektionseinheit
123456
Abbildung: Injektionseinheit im VC-Single-Split-Sampler (ohne Probenschleifen-Isolierabdeckung)
Nr.
Beschreibung
1
Transportsicherungsschraube für die Nadeleinheit
2
Nadeleinheit mit Niederhalter
3
Probenschleifeneinheit
4
Kopf der Dosiereinheit
5
Nadelsitz
6
Injektionsventil