Dieser Abschnitt bezieht sich auf Vanquish-Core-Systemmodule.
In einem Vanquish Core-System dürfen Normal-Phasen-kompatible (NP) Lösungsmittel und Additive verwendet werden, wenn die Systemmodule für die NP-Anwendungen modifiziert wurden. Informieren Sie sich in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.