Wann
Der Kolben bleibt beim Entfernen des Kopfes der Dosiereinheit an der Dosiereinheit stecken.
Erforderliche Teile
Kopf der Dosiereinheit
Gehen Sie wie folgt vor
ACHTUNG
Die Dosiereinheit kann beim Entfernen des Kolbens beschädigt oder verunreinigt werden. Beachten Sie beim Umgang mit dem Kolben Folgendes:
  • Behandeln Sie den Kolben mit Vorsicht, um Schäden an der Dosiereinheit zu vermeiden.
  • Verwenden Sie keine Werkzeuge, um den Kolben zu entfernen.
  • Achten Sie darauf, die Metall-Ecken der Dosiereinheit nicht mit dem Kolben zu berühren.
  • Berühren Sie niemals den Kolben oder die Kolbenspitze mit den Händen. Tragen Sie immer Handschuhe, wenn dies erforderlich ist.
  • Ziehen Sie den Kolben niemals mit der Hand aus dem Kopf der Dosiereinheit.
  1. Greifen Sie den Kolben mit der Hand (in Handschuhen). Legen Sie den Zeigefinger unter den Kolben an das Panel und den Daumen auf den Kolben.
  2. Drücken Sie den Kolben vorsichtig nach unten, bis er sich von der Dosiereinheit abkoppelt. Stützen Sie den Kolben mit dem Finger unter ihm, um zu vermeiden, dass der Kolben die Ecke unterhalb berührt.
  3. Ziehen Sie den Kolben aus der Dosiereinheit.
  1. Installieren Sie den Ersatzkopf der Dosiereinheit (siehe Tauschen des Kopfes der Dosiereinheit).