Erforderliche Werkzeuge
Schlitzschraubendreher (optional)
Lösen der Transportsicherungsschraube
ACHTUNG
Wenn die Transportsicherungsschraube nicht korrekt gelöst wurde, kann der Autosampler beschädigt werden. Vergewissern Sie sich immer, dass die Transportsicherungsschraube vollständig gelöst ist, bevor Sie den Autosampler einschalten.
Lösen Sie die Transportsicherungsschraube oberhalb der Nadeleinheit: Drehen Sie die Unverlierbarkeitsschraube gegen den Uhrzeigersinn mit Ihren Fingern, bis sie locker in ihrer Feder sitzt. Die Verwendung eines Schlitzschraubendrehers erleichtert gegebenenfalls das Drehen der Schraube.
Dual-Split-Sampler: Wenn beide Transportsicherungsschrauben festgezogen sind, lösen Sie beide Transportsicherungsschrauben oberhalb der Nadeleinheiten.
Prüfen der Nadeleinheit
Nach Erfordernis:
Zustand des Autosamplers | Schritte |
---|---|
Der Autosampler war während der Wartungsprozedur ausgeschaltet | Prüfen Sie, dass sich die Nadeleinheit leichtgängig bewegt: Schieben Sie die Nadeleinheit entlang des horizontalen Nadelantriebs in den Probenraum hinein. Siehe Bild unten. Wenn sich die Nadeleinheit leicht verschieben lässt, ist die Transportsicherungsschraube korrekt gelöst. Dual-Split-Sampler: Wenn beide Transportsicherungsschrauben festgezogen waren, bewegen Sie beide Nadeleinheiten. |
Der Autosampler ist während der Wartungsprozedur eingeschaltet geblieben | Drücken Sie die Taste SERVICE, um die Nadeleinheit in den Probenraum zu bewegen. |
Einrichten der Nadeleinheit nach der Service-Position
Wenn der Autosampler während der Wartungsprozedur eingeschaltet geblieben ist, abhängig vom Autosamplertypen:
Autosamplertyp | Schritte |
---|---|
Single-Split-Sampler | Abhängig davon, welche Service-Position genutzt wurde:
|
Dual-Split-Sampler |
Abhängig davon, welche Service-Position genutzt wurde:
Wenn beide Nadeleinheiten gesichert waren, wiederholen Sie die beiden Schritte auch für die andere Nadeleinheit. |
Wenn der Autosampler während der Wartungsprozedur ausgeschaltet war: Die Nadeleinheit initialisiert sich automatisch beim Einschalten des Autosamplers.