Wann
Wenn eine Nadeleinheit getauscht wurde
Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, Torx T10
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Richten Sie das Trägerblech an der Innenwand des Autosamplers aus.
  2. Ziehen Sie mit dem Schraubendreher die 2 Schrauben fest, die das Trägerblech an der Innenwand des Autosamplers befestigen.
  3. Schließen Sie die Probenschleifen-Fittinge an beide Nadeleinheiten und beide Köpfe der Dosiereinheit an.
Trägerblech für die Probenschleifen im Dual-Split-Sampler
Abbildung: Trägerblech für die Probenschleifen im Dual-Split-Sampler
Nr.
Beschreibung
1
Befestigungsschrauben
2
Trägerblech