Wann
Entnehmen Sie den Schritten in den jeweiligen Wartungsabschnitten, ob ein Starten bzw. Inbetriebnehmen des Autosamplers nach der Wartung bei der jeweiligen Prozedur erforderlich ist.
Gehen Sie wie folgt vor
Entsichern Sie die Nadeleinheit. Siehe Entsichern der Nadeleinheit.
Nur VC-A12 und Dual-Split-Sampler: Montieren der Probenschleifen-Isolierabdeckung. Siehe Einbauen der Probenschleifen-Isolierabdeckung.
Nehmen Sie die erforderlichen Parameter-Aktualisierungen bzw. -Anpassungen vor. Folgen Sie den Anweisungen in der jeweiligen Wartungsprozedur.
Bereiten Sie den Autosampler für den Betrieb vor. Siehe Vorbereiten des Gerätes für den Betrieb.