Wann
Erforderliche Teile und zusätzliche Utensilien
  • Ersatz-Peristaltikschlauch für die Drainagepumpe
  • Schlauchverbinder:
    • L-Schlauchverbinder für Kondensationsschlauch
    • Gerader Schlauchverbinder für den Ablaufschlauch
Erforderliche Werkzeuge
Kapillarschneider (optional)
Vorbereitungen
  1. Überprüfen Sie, ob die Drainagepumpe ausgeschaltet ist.
  2. Ziehen Sie den Ablaufschlauch und den Kondensationsschlauch von den Schlauchverbindern ab, die sich am Drainagepumpen-Schlauch (Peristaltikschlauch) befinden. Lassen Sie die Schlauchverbinder an den Peristaltikschlauch angesteckt.
  3. Entpacken Sie den Ersatz-Peristaltikschlauch, einen L-Schlauchverbinder und einen geraden Schlauchverbinder.
  4. Schließen Sie Schlauchverbinder an beiden Enden des Ersatz-Peristaltikschlauchs an:
    • Linkes Schlauchende: Schließen Sie den L-Schlauchverbinder an.
    • Rechtes Schlauchende: Schließen Sie den geraden Schlauchverbinder an.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Drücken Sie den Hebel der Drainagepumpe nach oben und halten Sie ihn mit einer Hand in dieser Position.
  2. Wickeln Sie mit der anderen Hand den eingebauten Peristaltikschlauch vom Rotor der Drainagepumpe und entfernen Sie ihn von der Drainagepumpe. Bewegen Sie den Hebel in die Ausgangsstellung zurück.
  3. Prüfen Sie, dass der Ersatz-Peristaltikschlauch die gleiche Länge wie der vorherige Schlauch hat. Schneiden Sie den Ersatz-Peristaltikschlauch falls erforderlich mit dem Kapillarschneider auf die Länge zu.
  4. Drücken Sie den Ersatz-Peristaltikschlauch in die Schlauchhalterungen. Prüfen Sie, dass der Schlauch korrekt in die Schlauchhalterungen eingelegt ist.
  5. Drücken Sie den Hebel der Drainagepumpe nach oben. Legen Sie den Ersatz-Peristaltikschlauch zwischen Hebel und Rotor der Drainagepumpe ein und um den Rotor herum (siehe Abbildung weiter unten).
  6. Bewegen Sie den Hebel in die Ausgangsstellung zurück.
  7. Schließen Sie den Ablaufschlauch und den Kondensationsschlauch an die Schlauchverbinder am Drainagepumpen-Schlauch an.
Drainagepumpe
Abbildung: Drainagepumpe
Nr.
Beschreibung
1
Hebel der Pumpe
2
Peristaltikschlauch
3
Rotor der Drainagepumpe
4
Schlauchhalterungen
5
Kondensationsschlauch zum Probenraum
6
Ablaufschlauch zum Drainage-Ablauf
  1. Führen Sie im Chromatographie-Datensystem den Befehl DrainPumpTubeChanged aus.
  2. Schalten Sie die Drainagepumpe ein, um sie auf korrekte Funktionsfähigkeit zu prüfen.