Wann
In regelmäßigen Abständen
Erforderliche Utensilien
Spritze (12 mL)
Gehen Sie wie folgt vor
Überprüfen Sie, ob die Drainagepumpe ausgeschaltet ist.
Ziehen Sie die Spritze mit Luft auf.
Ziehen Sie den Ablaufschlauch (Nr. 6) und den geraden Schlauchverbinder (Nr. 5) vom Peristaltikschlauch (Nr. 2) ab (siehe Abbildung in Drainagepumpen-Schlauch).
Führen Sie die Spritze in das offene Ende des Peristaltikschlauchs ein.
Damit die Flüssigkeit die Drainage-Verschlauchung leicht passieren kann, drücken Sie den Hebel der Drainagepumpe nach oben und halten Sie ihn mit einer Hand in dieser Position.
Drücken Sie den Spritzenstößel, um Luft in den Schlauch zu spritzen.
Achten Sie darauf, ob ein Widerstand am Stößel vorhanden ist, wenn Sie den Spritzenstößel drücken:
Beobachtung | Abhilfe |
---|---|
Widerstand ist vorhanden | Entfernen Sie die Spritze und tauschen Sie den Peristaltikschlauch aus. Siehe Tauschen des Drainagepumpen-Schlauchs. |
Es ist kein Widerstand vorhanden | Testen Sie den Schlauch auf Dichtigkeit. Siehe Testen des Drainagepumpen-Schlauchs auf Undichtigkeit. |