Die Drainagepumpe (Peristaltikpumpe) im Autosampler entfernt jegliche Kondensationsflüssigkeit aus dem Probenraum, die gegebenenfalls während der Probenkühlung entsteht und führt sie durch einen separaten Drainage-Ablauf in den Abfall.
Bei Auslieferung sind die Komponenten der Drainagepumpe innerhalb des Autosamplers angeschlossen.
Abgesteckte Schläuche von der Drainagepumpe, Beispielbild vom VF-/VH-Autosampler.
Abbildung: Abgesteckte Schläuche von der Drainagepumpe, Beispielbild vom VF-/VH-Autosampler.
Nr.
Beschreibung
1
Hebel der Pumpe
2
Peristaltikschlauch
3
Rotor der Drainagepumpe
4
Schlauchhalterungen
5
Gerader Schlauchverbinder.
Hinweis: Abhängig vom Gerät kann dieser auch als L-Schlauchverbinder vorliegen.
6
Ablaufschlauch
7
L-Schlauchverbinder
8
Kondensationsschlauch