Um einen optimalen Betrieb des Injektionsventils sicherzustellen, beachten Sie folgende Hinweise:
ACHTUNG
  • Lösen und ziehen Sie die Viper-Kapillaren nur mit den Fingern fest. Verwenden Sie kein Werkzeug außer der Rändelschraube, die mit der Kapillare mitgeliefert wird.
  • Um Schäden an den Kapillaren und Anschlüssen zu vermeiden, lösen und ziehen Sie die Viper-Kapillaren nur fest, wenn der Systemdruck gleich Null ist.
  • Um eine Beeinträchtigung der Dichtflächen des Ventils zu vermeiden, sollten Sie das Ventil nicht bei Temperaturen unter 0 °C mit Wasser in der Fluidik betreiben, lagern oder versenden.
  • Spülen Sie das Ventil gründlich mit einem geeigneten Lösungsmittel. Dabei ist die Wahl des Lösungsmittels abhängig von der Art der Probe und der verwendeten mobilen Phase.