TIPP
Dieser Abschnitt bezieht sich auf Injektionsventile mit V+-Kennzeichnung. Injektionsventile mit der Kennzeichnung Viper Only erfordern andere Anweisungen. Entnehmen Sie die Informationen immer der Betriebsanleitung, die mit Ihrem Gerät mitgeliefert wurde. Falls diese nicht verfügbar ist, wenden Sie sich an den Thermo Fisher Scientific-Kundendienst.
Wann
Flüssigkeit tritt an der Ablauföffnung aus
Flüssigkeit tritt an einem Ventilport aus
Gehen Sie wie folgt vor
Da Undichtigkeiten in der Regel an Verbindungen auftreten, unterziehen Sie alle Verbindungen im Flussweg einer optischen Prüfung.
Gehen Sie abhängig von der Position des Flüssigkeitsaustritts wie folgt vor:
Beobachtung | Aktion |
---|---|
Flüssigkeit tritt an einem Port des Injektionsventils aus |
|
Flüssigkeit tritt am Nadelsitz aus |
|
Flüssigkeit tritt an der Ablauföffnung aus |
|
TIPP
Nur Dual-Split-Sampler:
Um die Injektionsventil-Anschlüsse besser zu erreichen, entfernen Sie das horizontale Halterahmenteil. Achten Sie darauf, das horizontale Halterahmenteil nach der Überprüfung wieder einzubauen. Siehe Entfernen und Montieren des Horizontalen Rahmenteils.