Entfernen von Kapillaren vom Kopf der Dosiereinheit
TIPP
Nur Dual-Split-Sampler: Um die Erreichbarkeit der Probenschleifen-Anschlüsse an den Dosiereinheit-Köpfen zusätzlich zu verbessern, können Sie den Moduleinschub heraus ziehen. Beachten Sie, dass dazu alle vom Autosampler weggehenden Flussverbindungen entfernt werden müssen. Anweisungen zum Entfernen des Moduleinschubs finden Sie in Entfernen des Moduleinschubs.
Bereiten Sie den Autosampler für die Wartung vor, fahren Sie die Nadeleinheit in die Service-Position und sichern Sie die Nadeleinheit. Siehe Vor der Wartung.
Nur Dual-Split-Sampler:
- Entfernen Sie das horizontale Halterahmenteil. Siehe Entfernen und Montieren des Horizontalen Rahmenteils.
- Entfernen Sie das vertikale Halterahmenteil. Siehe Entfernen und Einbauen des Vertikalen Rahmenteils.
Entfernen Sie die Probenschleifen-Fittinge von den Köpfen der Dosiereinheit, wie bei der Ausbaubeschreibung des vertikalen Halterahmens vorgesehen.
Nur Single-Split-Sampler:
Entfernen Sie die Probenschleifen-Kapillare vom Kopf der Dosiereinheit.Entfernen Sie die Injektionsventil-Kapillare vom unteren Port des Kopfes der Dosiereinheit.
Dual-Split-Sampler: Falls erforderlich, entfernen Sie die Injektionsventil-Kapillaren von beiden Köpfen der Dosiereinheit.
Wenn die Kapillaren wieder angeschlossen werden sollen, schützen Sie offene Kapillar-Fittinge mit Schutzkappen.
Anschließen der Kapillaren am Kopf der Dosiereinheit
Schließen Sie die Injektionsventil-Kapillare an den unteren Port des Kopfes der Dosiereinheit an.
Dual-Split-Sampler: Wenn Kapillaren von beiden Köpfen der Dosiereinheit entfernt wurden, schließen Sie die Injektionsventil-Kapillaren wie folgt an:
Vom linken Injektionsventil zum unteren Kopf der Dosiereinheit
Vom rechten Injektionsventil zum oberen Kopf der Dosiereinheit
Nur Dual-Split-Sampler:
- Bauen Sie das vertikale Halterahmenteil ein. Siehe Entfernen und Einbauen des Vertikalen Rahmenteils.
Schließen Sie die Probenschleifen-Fittinge an die Vorderseite der Köpfe der Dosiereinheit an, wie bei der Einbaubeschreibung des vertikalen Halterahmens vorgesehen. - Montieren Sie das horizontale Halterahmenteil. Siehe Entfernen und Montieren des Horizontalen Rahmenteils.
Nur Single-Split-Sampler: Schließen Sie die Probenschleifen-Kapillare an den Einlass an der Vorderseite des Kopfes der Dosiereinheit an.
Neustart des Autosamplers nach Wartung. Siehe Nach der Wartung.
TIPP
Nur Dual-Split-Sampler: Wenn Sie den Moduleinschub entfernt haben, um die Köpfe der Dosiereinheit besser zu erreichen, bauen Sie den Moduleinschub wieder ein. Siehe Installieren des Moduleinschubs.