TIPP
Nur Dual-Split-Sampler: Aufgrund der eingeschränkten Zugänglichkeit zu Komponenten empfiehlt Thermo Fisher Scientific, den Tausch der Nadelsitze, der Probenschleifen und der Flussverbindungen an den Dosiereinheit-Köpfen vom Thermo Fisher Scientific-Kundendienst durchführen zu lassen.
Wann
Wenn ein Kopf der Dosiereinheit beschädigt ist.
Erforderliche Teile
Ersatz-Kopf der Dosiereinheit. Benutzen Sie den geeigneten Kopf der Dosiereinheit (100 μL oder 250 μL).
Erforderliche Werkzeuge
  • Schraubendreher, Torx T30
  • Pinzette (optional)
Vorbereitungen
  1. Führen Sie im Chromatographie-Datensystem den Befehl Undock Metering Head aus, um den Kopf der Dosiereinheit für den Tausch vorzubereiten.
    Dual-Split-Sampler: Führen Sie den Befehl für den Kopf der Dosiereinheit aus, der getauscht werden soll.
  2. TIPP
    Das ePanel des Autosamplers enthält gegebenenfalls ein eigenes Dialogfenster mit Schaltflächen für die entsprechenden Austauschbefehle für den Kopf der Dosiereinheit.
  3. Bereiten Sie den Autosampler für die Wartung vor, fahren Sie die Nadeleinheit in die Service-Position und sichern Sie die Nadeleinheit. Siehe Vor der Wartung.
  1. Entleeren Sie die Hinterspülung:
  1. Schrauben Sie den Deckel des Behälters für die Hinterspülflüssigkeit ab.
  2. Entfernen Sie den Hinterspülschlauch zusammen mit dem Deckel vom Behälter für die Hinterspülflüssigkeit.
  3. Um den Hinterspülschlauch leerlaufen zu lassen, drücken Sie den Hebel der Hinterspülpumpe in der Vanquish-Pumpe nach unten. Bewegen Sie den Hebel in die Ausgangsstellung zurück, wenn der Schlauch leer ist.
  1. Entfernen Sie die Kapillaren vom Kopf der Dosiereinheit. Siehe Entfernen und Anschließen von Kapillaren am Kopf der Dosiereinheit.
  2. Entfernen Sie die Hinterspülschläuche vom Kopf der Dosiereinheit.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Lösen Sie mit dem Schraubendreher die zwei Schrauben, die den Kopf der Dosiereinheit am Autosampler befestigen.
  1. Entfernen Sie den Kopf der Dosiereinheit:
  1. Greifen Sie den Kopf der Dosiereinheit an der Vorderseite. Bewegen Sie den Kopf der Dosiereinheit vorsichtig einige Male nach links und rechts, um den Kolben von der Dosiereinheit zu lösen.
  2. Überprüfen Sie, ob der Kopf der Dosiereinheit circa 5 mm von der Frontplatte des Autosamplers heraussteht.
  3. Drücken Sie die Vorderseite des Kopfes der Dosiereinheit vorsichtig nach unten, und ziehen Sie den Kopf von der Frontplatte weg.
  4. Achten Sie darauf, dass der Kopf der Dosiereinheit mit dem Kolben entfernt wurde.
12
Abbildung: Lösen des Kopfes der Dosiereinheit
Nr.
Beschreibung
1
Kolben
2
Kopf der Dosiereinheit
TIPP
Wenn der Kolben in der Dosiereinheit feststeckt, entfernen Sie zuerst den Kolben, bevor Sie mit der Tauschprozedur fortfahren. Siehe Abschnitt Kolben steckt fest beim Ausbau des Kopfes der Dosiereinheit.
  1. Entpacken Sie den Ersatz-Kopf der Dosiereinheit. Lassen Sie die Verschlussfittinge angeschlossen und die Hinterspülschläuche am Kopf der Dosiereinheit miteinander verbunden.
  1. Setzen Sie den Kopf der Dosiereinheit in die Öffnung an der Innenwand.
  2. Ziehen Sie die zwei Schrauben mit dem Schraubendreher (Torx T30) am Kopf der Dosiereinheit handfest an bis sie nicht weiter angezogen werden können.
  3. Entfernen Sie die Verschlussstopfen vom Kopf der Dosiereinheit.
  1. Stecken Sie die miteinander verbundenen Hinterspülschläuche vom Schlauchverbinder in der Mitte ab. Die Hinterspülschläuche können am Kopf der Dosiereinheit angeschlossen bleiben.
  2. Schließen Sie die Hinterspülschläuche des neuen Kopfes der Dosiereinheit an die Hinterspülung an. Folgen Sie den Installationsschritten entsprechend für die Hinterspülschläuche, die angeschlossen werden sollen, in Tauschen der Hinterspülschläuche.
  3. Schließen Sie die Kapillaren an den Kopf der Dosiereinheit an. Siehe Entfernen und Anschließen von Kapillaren am Kopf der Dosiereinheit.
  4. Flussverbindungen am Kopf der Dosiereinheit (hier: VF- und VH-Single-Split-Sampler)
    Abbildung: Flussverbindungen am Kopf der Dosiereinheit (hier: VF- und VH-Single-Split-Sampler)
    Nr.
    Beschreibung
    1
    Hinterspüleinlass
    2
    Probenschleifen-Kapillare
    3
    Kapillare zum Injektionsventil
    4
    Hinterspülauslass
  5. Nehmen Sie den Autosampler-Betrieb wieder auf. Siehe Nach der Wartung.
  6. Gehen Sie im Chromatographie-Datensystem wie folgt vor:
  1. Führen Sie den Befehl DockMeteringHead aus. Der Autosampler bereitet den Kopf der Dosiereinheit für den Betrieb vor.
  2. Führen Sie den Befehl MeteringHeadChanged aus.
  1. Spülen Sie die Hinterspülung durch (siehe Vanquish-Pumpen-Betriebsanleitung).