TIPP
Nur Dual-Split-Sampler: Aufgrund der eingeschränkten Zugänglichkeit zu Komponenten empfiehlt Thermo Fisher Scientific, den Tausch der Nadelsitze, der Probenschleifen und der Flussverbindungen an den Dosiereinheit-Köpfen vom Thermo Fisher Scientific-Kundendienst durchführen zu lassen.
Übersicht über den Kopf der Dosiereinheit
Abbildung: Übersicht über den Kopf der Dosiereinheit
Nr.
Beschreibung
A
Single-Split-Sampler
B
Dual-Split-Sampler
1
Kopf der Dosiereinheit:
1a
Nur Dual-Split-Sampler: Oberer Kopf der Dosiereinheit für die rechte Injektionseinheit
1b
Nur Dual-Split-Sampler: Unterer Kopf der Dosiereinheit für die linke Injektionseinheit
2
Befestigungsschrauben
3
Hinterspülauslass:
3a
Nur Dual-Split-Sampler: Verbindungs-Hinterspül-Auslassschlauch am oberen Kopf der Dosiereinheit
3b
Nur Dual-Split-Sampler: Verbindungs-Hinterspül-Auslassschlauch am unteren Kopf der Dosiereinheit
4
Hinterspüleinlass
5
Probenschleifen-Anschluss
6
Injektionsventil-Anschluss