Abbildung: Komponenten der Nadeleinheit und Nadelsitz
Nr.
Beschreibung
A
Single-Split-Sampler (links: VC, rechts: VH/VF)
B
Dual-Split-Sampler
1
Sperre für den Niederhalter
2
Positionierkante am Niederhalter der Nadeleinheit
2a
Befestigungsschraube für den Niederhalter
3
Schrauben zur Befestigung der Nadeleinheit am Nadelschlitten
4
Nadel
5
Niederhalter
6
Nadelsitz
TIPP
Nur Dual-Split-Sampler: Aufgrund der eingeschränkten Zugänglichkeit zu Komponenten empfiehlt Thermo Fisher Scientific, den Tausch der Nadelsitze, der Probenschleifen und der Flussverbindungen an den Dosiereinheit-Köpfen vom Thermo Fisher Scientific-Kundendienst durchführen zu lassen.
Wann
  • Wenn die Nadel verstopft oder beschädigt ist.
  • Wenn Verschleiß am Nadelsitz aufgetreten ist.
TIPP
Eine beschädigte Nadeleinheit verursacht auch Schäden am Nadelsitz und umgedreht. Daher wird empfohlen, Nadeleinheit und Nadelsitz immer zusammen auszutauschen.
Erforderliche Teile
  • Ersatz-Nadeleinheit
  • Ersatz-Nadelsitz
Erforderliche Werkzeuge
  • Schraubendreher, Torx T10
  • Nur Dual-Split-Sampler, wenn die rechte Nadeleinheit getauscht wird:
    Winkelschlüssel, Torx T10
Vorbereitungen
  1. Bereiten Sie den Autosampler für die Wartung vor, fahren Sie die Nadeleinheit in die Service-Position und sichern Sie die Nadeleinheit. Siehe Vor der Wartung.
  2. Schalten Sie den Autosampler über den Hauptnetzschalter aus.
  3. Nur Dual-Split-Sampler: Entfernen Sie das horizontale Halterahmenteil. Siehe Entfernen und Montieren des Horizontalen Rahmenteils.
Tauschen des Nadelsitzes im VF-/VH-Autosampler
TIPP
Um die Erreichbarkeit des Nadelsitzes zu verbessern, entfernen Sie die Kapillaren vom Injektionsventil.
  1. Lösen Sie den Nadelsitz vom Injektionsventil gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie ihn.
  2. Legen Sie den Ersatz-Nadelsitz bereit und entpacken Sie ihn.
  3. Setzen Sie den Nadelsitz ein und ziehen Sie ihn handfest im Uhrzeigersinn an.
ACHTUNG
Werkzeuge können den Nadelsitz beschädigen.
  • Drehen Sie den Nadelsitz nur per Hand.
  • Verwenden Sie keine Werkzeuge.
Abbildung: Nadelsitz im VF-/VH-Autosampler
Tauschen des Nadelsitzes im VC-Autosampler
  1. Drücken Sie die Taste SERVICE und warten Sie bis sich die Nadel in die erste Service-Position bewegt hat.
  2. Drücken Sie die Taste SERVICE ein zweites Mal um die Nadel in die zweite Service-Position über dem Waschport zu bewegen.
  3. Schrauben Sie die Nadelsitzkapillare ab.
  4. Fassen Sie den Nadelsitz am Clip an und bewegen Sie die komplette Nadelsitzbaugruppe nach oben.
  5. Abbildung: Nadelsitz mit Halter, Clip und Kapillare im VC-Autosampler
  6. Entpacken Sie den Ersatz-Nadelsitz.
  7. Positionen Sie den Nadelsitz und drücken Sie den kompletten Nadelsitzhalter ins Gerät bis er einrastet.
ACHTUNG
Werkzeuge können den Nadelsitz beschädigen. Nutzen Sie keine Werkzeuge, um den Nadelsitz mit Nadelsitzhalter auszubauen.
Tauschen der Nadeleinheit
  1. Um zur Nadeleinheit zu gelangen:
    Single-Split-Sampler: Entfernen Sie die Probenschleife. Folgen Sie den Schritten zum Entfernen der Probenschleife in Kapitel Probenschleife. Legen Sie die Probenschleifeneinheit unten rechts im Autosampler ab, um zu den Schrauben an der Nadeleinheit zu gelangen.
    Dual-Split-Sampler: Entfernen Sie das Probenschleifen-Trägerblech. Siehe Entfernen des Probenschleifen-Trägerblechs (Nur Dual-Split-Sampler).
  2. Lösen Sie die zwei Schrauben, die die Nadeleinheit am Nadelschlitten befestigen, mit dem Schraubendreher.
    Nur Dual-Split-Sampler, wenn die rechte Nadeleinheit getauscht wird: Lösen Sie zuerst die linke Schraube und dann die rechte Schraube.
  3. Ziehen Sie die Nadeleinheit leicht nach vorn und weg vom Nadelschlitten.
  4. ACHTUNG
    Die Öffnung für die Positionierkante ist empfindlich gegen Staub und Schmutzpartikel.
    Achten Sie darauf, dass kein Staub und keine Schmutzpartikel in das Innere des Autosamplers gelangen.
  5. Entpacken Sie die Ersatz-Nadeleinheit.
  6. Entfernen Sie das Schutzrohr von der Nadel.
  7. Positionieren Sie die Ersatz-Nadeleinheit auf dem Nadelschlitten. Beachten Sie folgende Hinweise:
    • Die vorstehende Kante auf der Rückseite der Nadeleinheit muss in die vorgesehene Öffnung am Nadelschlitten passen (siehe Abbildung).
    • Die Erhöhung an der Rückseite der Nadeleinheit muss in die Aussparung am Nadelschlitten passen.
  8. Montieren der Nadeleinheit am Nadelschlitten
    Abbildung: Montieren der Nadeleinheit am Nadelschlitten
    Nr.
    Beschreibung
    1
    Öffnung am Nadelschlitten
    2
    Vorstehende Kante an der Nadeleinheit zum Ausrichten am Nadelschlitten
  9. Setzen Sie die zwei Schrauben an der Nadeleinheit ein und ziehen Sie sie fest.
  10. Prüfen Sie, ob die Nadeleinheit korrekt positioniert ist:
    Heben Sie die Sperre für den Niederhalter leicht an. Wenn sich Sperre und Niederhalter leicht anheben lassen, ist die Nadeleinheit korrekt eingebaut.
  11. Anheben der Sperre für den Niederhalter
    Abbildung: Anheben der Sperre für den Niederhalter
    Nr.
    Beschreibung
    1
    Sperre für den Niederhalter
    2
    Niederhalter
  12. Schließen Sie die Probenschleifen wieder an:
Abschließen der Tauschprozedur
  1. Nur Dual-Split-Sampler:
    Montieren Sie das horizontale Halterahmenteil. Siehe Entfernen und Montieren des Horizontalen Rahmenteils.
  2. Schalten Sie den Autosampler über den Hauptnetzschalter ein. Der Autosampler führt einen Selbsttest durch. Die Nadel wird initialisiert und justiert ihre Position.
  3. Nehmen Sie den Autosampler-Betrieb wieder auf. Siehe Nach der Wartung.
  4. Setzen Sie im Chromatographie-Datensystem die Predictive Performance-Zähler für den Nadelsitz und die Nadeleinheit durch Ausführen der Befehle NeedleSeatChanged und NeedleChanged zurück.