Erforderliche Teile und Werkzeuge
  • Wenn die Probenschleife getauscht werden soll: Neue Probenschleife für die rechte Injektionseinheit
  • Winkelschlüssel, Torx T10
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Entfernen Sie die Schutzkappen von den Probenschleifen-Fittingen.
  2. Schließen Sie das Probenschleifen-Fitting an den oberen Kopf der Dosiereinheit an.
  1. Richten Sie die rechte Nadeleinheit wieder ein:
  1. Ziehen Sie die rechte Nadeleinheit nach vorn, sodass sie sich über dem Nadelsitz befindet. Mit einem Winkelschlüssel fällt das Greifen der Nadeleinheit gegebenenfalls leichter.
  2. Ziehen Sie die Transportsicherungsschraube über der rechten Nadeleinheit wieder fest. Siehe Sichern der Nadeleinheit.
  1. Schließen Sie das Probenschleifen-Fitting an die rechte Nadeleinheit an.
  2. Hängen Sie die Schrauben-Aussparung in der Probenschleifen-Platte an die Befestigungsschraube. Achten Sie darauf, dass die Schraube gelockert ist.
  1. Richten Sie die Probenschleifenkapillare von der Nadeleinheit wegführend so aus, dass die Kapillare aus dem Stecker auf 6 Uhr zeigt.
  2. Ziehen Sie das Probenschleifen-Fitting an der Nadeleinheit mit dem Drehmoment-Schraubendreher fest.
  3. Ziehen Sie die Befestigungsschraube für die Probenschleifen-Platte mit dem Schraubendreher fest.
  1. Schließen Sie die Tauschprozedur ab und stellen Sie die Parameter für die Probenschleife ein. Siehe Abschließen des Probenschleifen-Tauschs.
Ausrichten der rechten Probenschleifeneinheit an der Schraube
Abbildung: Ausrichten der rechten Probenschleifeneinheit an der Schraube