Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, Torx T10
Vorbereitungen
  1. Bereiten Sie den Autosampler für die Wartung vor, fahren Sie die Nadeleinheiten in die Service-Position und sichern Sie die Nadeleinheiten. Siehe Vor der Wartung.
  2. Schalten Sie den Autosampler über den Hauptnetzschalter aus.
TIPP
Nur Dual-Split-Sampler: Um die Erreichbarkeit der Probenschleifen-Anschlüsse an den Dosiereinheit-Köpfen zusätzlich zu verbessern, können Sie den Moduleinschub heraus ziehen. Beachten Sie, dass dazu alle vom Autosampler weggehenden Flussverbindungen entfernt werden müssen. Anweisungen zum Entfernen des Moduleinschubs finden Sie in Entfernen des Moduleinschubs.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Lösen Sie mit dem Schraubendreher leicht die Schraube, die die Probenschleifen-Platte befestigt. Die Schraube kann locker am Halter für die Probenschleifeneinheit angeschraubt bleiben.
    Wenn beide Probenschleifen auf einmal getauscht werden sollen, lösen Sie die Befestigungsschrauben beider Probenschleifen.
  2. Probenschleifeneinheit an der Nadeleinheit montiert (hier: linke Probenschleife)
    Abbildung: Probenschleifeneinheit an der Nadeleinheit montiert (hier: linke Probenschleife)
    Nr.
    Beschreibung
    1
    Probenschleifen-Fitting an der Nadeleinheit
    2
    Probenschleife
    3
    Probenschleifen-Platte
    4
    Befestigungsschraube für die Platte
    5
    Nur linke Probenschleife: Aussparung in der Probenschleifen-Platte
  3. Entfernen Sie den Probenschleifen-Fitting von der Nadeleinheit.
    Wenn beide Probenschleifen auf einmal getauscht werden sollen, entfernen Sie die Probenschleifen-Fittinge von beiden Nadeleinheiten.
  4. Nur linke Probenschleife: Drücken Sie die Probenschleifeneinheit leicht nach oben, sodass die Schraube in die große Öffnung der Probenschleifen-Platte passt. Entfernen Sie die Probenschleifeneinheit von der Nadeleinheit.
  5. Entfernen der Probenschleifeneinheit (hier: linke Probenschleife)
    Abbildung: Entfernen der Probenschleifeneinheit (hier: linke Probenschleife)
  6. Um besser zum vertikalen Rahmenteil zu gelangen:
  1. Lösen Sie die Transportsicherungsschraube oberhalb der rechten Nadeleinheit. Siehe Entsichern der Nadeleinheit.
  2. Schieben Sie die rechte Nadeleinheit leicht in den Probenraum, nur so weit, dass sich die Nadeleinheit über dem Waschport befindet.
  1. Entfernen Sie das Probenschleifen-Fitting vom Kopf der Dosiereinheit.
    Wenn beide Probenschleifen auf einmal getauscht werden sollen, entfernen Sie die Probenschleifen-Fittinge von beiden Köpfen der Dosiereinheit.
  2. Wenn eine oder beide Probenschleifen aufgrund anderer Wartungsprozeduren entfernt werden und wieder eingebaut werden sollen: Schützen Sie offene Probenschleifen-Fittinge mit einer Schutzkappe.
  3. Wenn beide Probenschleifen getauscht werden sollen, beachten Sie die Reihenfolge für den Einbau:
  1. Bauen Sie die rechte Probenschleife zuerst ein.
  2. Bauen Sie die linke Probenschleife ein.