TIPP
Nur Dual-Split-Sampler: Aufgrund der eingeschränkten Zugänglichkeit zu Komponenten empfiehlt Thermo Fisher Scientific, den Tausch der Nadelsitze, der Probenschleifen und der Flussverbindungen an den Dosiereinheit-Köpfen vom Thermo Fisher Scientific-Kundendienst durchführen zu lassen.
Wann
Wenn die Probenschleife verstopft oder beschädigt ist
Erforderliche Teile
Neue Probenschleife, wie für die jeweilige Injektionseinheit vorgesehen (links oder rechts), oder beide Probenschleifen für beide Injektionseinheiten
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Entfernen Sie die zu tauschende Probenschleife oder die Probenschleifen.
  2. Bauen Sie die neue Probenschleife bzw. Probenschleifen ein. Folgen Sie den Anweisungen für die zu tauschende Probenschleife (links oder rechts).
  3. Schließen Sie die Tauschprozedur ab und stellen Sie die Parameter für die Probenschleife ein.
324
Abbildung: Probenschleifen im Dual-Split-Sampler
Nr.
Beschreibung
1
Linke Probenschleife
2
Linke Transportsicherungsschraube
3
Rechte Transportsicherungsschraube
4
Rechte Probenschleife