TIPP
Nur Dual-Split-Sampler: Wenn Sie den Moduleinschub entfernt haben, um die Köpfe der Dosiereinheit besser zu erreichen, bauen Sie den Moduleinschub wieder ein. Siehe Installieren des Moduleinschubs.
Gehen Sie nach dem Einbau der Probenschleife wie folgt vor:
Entsichern Sie die Nadeleinheit. Siehe Entsichern der Nadeleinheit.
Prüfen Sie, dass sich die Probenschleife leichtgängig bewegt, indem Sie die Nadeleinheit in den Probenraum hinein schieben.
Wenn die Probenschleife an der Innenwand festhängt, bauen Sie die Probenschleife erneut aus und ein entsprechend den Schritten in diesem Abschnitt. Achten Sie darauf, die Probenschleife korrekt auszurichten.
Schalten Sie den Autosampler über den Hauptnetzschalter ein. Der Autosampler führt einen Selbsttest durch. Die Nadel wird initialisiert und justiert ihre Position.
Nehmen Sie den Autosampler-Betrieb wieder auf. Siehe Nach der Wartung
Stellen Sie im Chromatographie-Datensystem die Parameter Nominal Loop Volume, Total Loop Volume und Idle Volume für die eingebaute Probenschleife ein. Beachten Sie die Volumen, die auf dem Schild der Probenschleife angegeben sind.
VF-A10/VF-A40 und VH-A10/VH-A40:
Beschreibung | Nominalvolumen der | Gesamtvolumen der | Arbeitsvolumen (werksseitige Voreinstellung) |
---|---|---|---|
Probenschleife, 10 µL | 10 µL | 23 µL | 10 µL |
Probenschleife, 25 µL | 25 µL | 50 µL | 25 µL |
Probenschleife, 100 µL | 100 µL | 130 µL | 75 µL |
Probenschleife, 250 µL | 250 µL | 325 µL | 75 µL |
Probenschleife, 1000 µL | 1000 µL | 1300 µL | 75 µL |
TIPP
Das Arbeitsvolumen kann zwischen 0 µL und 100 µL eingestellt werden.
VC-A12, VC-A13:
Beschreibung | Nominalvolumen der | Gesamtvolumen der | Arbeitsvolumen (werksseitige Voreinstellung) |
---|---|---|---|
Probenschleife, 10 µL | 10 µL | 23 µL | 25 µL |
Probenschleife, 25 µL | 25 µL | 50 µL | 25 µL |
Probenschleife, 100 µL | 100 µL | 130 µL | 25 µL |
Probenschleife, 250 µL | 250 µL | 325 µL | 0 bis 230 µL |
Probenschleife, 1000 µL | 1000 µL | 1300 µL | 0 bis 230 µL |
TIPP
Das Arbeitsvolumen kann zwischen 0 µL und 230 µL eingestellt werden.