Erforderliche Teile und Werkzeuge
  • Wenn die Probenschleife getauscht werden soll: Neue Probenschleife
  • Schraubendreher, Torx T10
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Entfernen Sie die Schutzkappen von den Probenschleifen-Fittingen.
  1. Schließen Sie das Probenschleifen-Fitting an den Kopf der Dosiereinheit an.
  2. Schließen Sie das Probenschleifen-Fitting an die Nadeleinheit an.
  3. Hängen Sie die Probenschleifen-Platte am Halter für die Probenschleifen-Einheit ein:
  1. Hängen Sie die Schrauben-Aussparung in der Probenschleifen-Platte an die Befestigungsschraube. Achten Sie darauf, dass die Schraube gelockert ist.
  2. Richten Sie die längliche Aussparung in der Platte an der Halterung aus.
  1. Richten Sie die Probenschleifenkapillare von der Nadeleinheit wegführend so aus, dass die Kapillare aus dem Stecker auf 6 Uhr zeigt.
  2. Ziehen Sie die Befestigungsschraube für die Probenschleifen-Platte mit dem Schraubendreher fest.
Ausrichten der Probenschleifeneinheit an der Schraube
Abbildung: Ausrichten der Probenschleifeneinheit an der Schraube
ACHTUNG
Nur VC-Autosampler: Führen Sie die Kapillare von der Probenschleife über die Aussparung zum Dosiereinheit-Kopf.
Abbildung: VC-Autosampler-Kapillare von der Probenschleife zum Dosiereinheit-Kopf
  1. Schließen Sie die Tauschprozedur ab und stellen Sie die Parameter für die Probenschleife ein. Siehe Abschließen des Probenschleifen-Tauschs.