Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, Torx T10
Vorbereitungen
  1. Bereiten Sie den Autosampler für die Wartung vor, fahren Sie die Nadeleinheit in die Service-Position und sichern Sie die Nadeleinheit. Siehe Vor der Wartung.
  2. Schalten Sie den Autosampler über den Hauptnetzschalter aus.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Lösen Sie mit dem Schraubendreher leicht die Befestigungsschraube für die Probenschleifen-Platte. Die Schraube kann locker am Halter für die Probenschleifeneinheit angeschraubt bleiben.
  2. Entfernen Sie das Probenschleifen-Fitting von der Nadeleinheit.
  3. Entfernen Sie das Probenschleifen-Fitting vom Kopf der Dosiereinheit.
  4. Drücken Sie die Probenschleifeneinheit leicht nach oben, sodass die Schraube in die große Öffnung der Probenschleifen-Platte passt. Entfernen Sie die Probenschleifeneinheit von der Nadeleinheit.
Entfernen der Probenschleifeneinheit
Abbildung: Entfernen der Probenschleifeneinheit
  1. Wenn die Probenschleife aufgrund anderer Wartungsprozeduren entfernt wird und wieder eingebaut werden soll: Schützen Sie offene Probenschleifen-Fittinge mit einer Schutzkappe.