Nachdem Sie eine oder mehrere Hinterspülschläuche getauscht haben, nehmen Sie die Hinterspülung wieder in Betrieb.
Gehen Sie wie folgt vor
TIPP
Nur Dual-Split-Sampler: Wenn Sie den Moduleinschub entfernt haben, um die Köpfe der Dosiereinheit besser zu erreichen, bauen Sie den Moduleinschub wieder ein. Siehe Installieren des Moduleinschubs.
Prüfen Sie die Schläuche über den gesamten Flussweg hinweg:
- Stellen Sie sicher, dass die Schläuche an keiner Stelle im Flussweg geknickt, eingeklemmt oder gequetscht sind.
- Falls erforderlich, verwenden Sie einen Kapillarschneider, um die Schläuche auf die entsprechende Länge zuzuschneiden. Achten Sie auf einen rechtwinkligen Schnitt zur Längsseite der Leitung.
Nur VC-A12 und Dual-Split-Sampler: Montieren der Probenschleifen-Isolierabdeckung. Siehe Einbauen der Probenschleifen-Isolierabdeckung.
Spülen Sie die Hinterspülung durch (siehe Vanquish-Pumpen-Betriebsanleitung).
TIPP
Die Hinterspülung wird über die Vanquish-Pumpe eingeschaltet und gesteuert. Jedes Mal, wenn Sie die Pumpe einschalten, führt sie zunächst einen Hinterspülzyklus durch. Bevor Sie die Pumpe einschalten, prüfen Sie den Füllstand im Hinterspülbehälter.