Um den Hinterspülschlauch zwischen Hinterspülauslass und der Hinterspülpumpe auszutauschen:
Anschluss des Hinterspül-Auslassschlauchs
Abbildung: Anschluss des Hinterspül-Auslassschlauchs
Nr.
Beschreibung
A
Single-Split-Sampler
B
Dual-Split-Sampler
1
Single-Split-Sampler: Hinterspül-Auslassport unten am Kopf der Dosiereinheit
2
Dual-Split-Sampler: Hinterspül-Auslassport am rechten Gehäuserahmen, Halterung für Schlauchverbinder, unterer Port
3
Schlauchverbinder
4
Hinterspül-Auslassschlauch zur Pumpe
  1. Führen Sie alle Vorbereitungen und vorhergehenden Schritte in Tauschen der Hinterspülschläuche aus.
  2. Ziehen Sie den Schlauchverbinder mit dem Hinterspül-Auslassschlauch aus dem Hinterspül-Auslassport (siehe Abbildung).
  3. Entfernen Sie den Hinterspülschlauch vom Peristaltikschlauch an der Hinterspülpumpe in der Vanquish-Pumpe.
  4. Schließen Sie einen neuen Schlauchverbinder an den neuen Hinterspül-Auslassschlauch an.
  5. Verbinden Sie den neuen Hinterspül-Auslassschlauch im Autosampler (siehe Abbildung).
    • Single-Split-Sampler: Schließen Sie den Schlauch an den Hinterspülauslass am Kopf der Dosiereinheit an.
    • Dual-Split-Sampler: Schließen Sie den Hinterspülschlauch vom Kopf der Dosiereinheit an das freie Ende des Schlauchverbinders (Hinterspül-Auslassport) am rechten Gehäuserahmen an. Drücken Sie den Schlauchverbinder mit den Schläuchen in die Halterung.
  6. Schließen Sie den Hinterspül-Auslassschlauch an den Peristaltikschlauch der Hinterspülpumpe an.
  7. Nehmen Sie die Hinterspülung wieder in Betrieb. Siehe Inbetriebnehmen der Hinterspülung.