Um den Hinterspül-Auslassschlauch am unteren Kopf der Dosiereinheit in Dual-Split-Samplern zu tauschen:
Verbindungs-Hinterspül-Auslassschlauch
Abbildung: Verbindungs-Hinterspül-Auslassschlauch
Zusätzlich erforderliche Teile
Pinzette
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Führen Sie alle Vorbereitungen und vorhergehenden Schritte in Tauschen der Hinterspülschläuche aus.
  2. Um zu den Köpfen der Dosiereinheit zu gelangen:
  1. Entfernen Sie das horizontale Halterahmenteil. Siehe Entfernen und Montieren des Horizontalen Rahmenteils.
  2. Entfernen Sie das vertikale Halterahmenteil. Siehe Entfernen und Einbauen des Vertikalen Rahmenteils.
  1. Ziehen Sie den Schlauchverbinder mit dem Verbindungs-Hinterspül-Auslassschlauch mit Hilfe der Pinzette aus dem unteren Kopf der Dosiereinheit.
  2. Ziehen Sie den Schlauchverbinder aus dem Hinterspül-Auslass-Port am rechten Gehäuserahmen (siehe Abbildung). Ziehen Sie den Hinterspül-Auslassschlauch, der zum Kopf der Dosiereinheit führt, vom Schlauchverbinder ab. Der Hinterspülschlauch auf der anderen Seite des Schlauchverbinders kann angeschlossen bleiben.
  3. Schließen Sie den neuen Hinterspülschlauch mit dem Schlauchverbinder an den unteren Kopf der Dosiereinheit mit Hilfe der Pinzette an.
  4. Schließen Sie den Hinterspülschlauch vom Kopf der Dosiereinheit an das freie Ende des Schlauchverbinders (Hinterspül-Auslassport) am rechten Gehäuserahmen an. Drücken Sie den Schlauchverbinder mit den Schläuchen in die Halterung (siehe Abbildung).
  5. Um die Rahmenteile wieder einzubauen:
  1. Bauen Sie das vertikale Halterahmenteil ein. Siehe Entfernen und Einbauen des Vertikalen Rahmenteils.
  2. Montieren Sie das horizontale Halterahmenteil. Siehe Entfernen und Montieren des Horizontalen Rahmenteils.
  1. Nehmen Sie die Hinterspülung wieder in Betrieb. Siehe Inbetriebnehmen der Hinterspülung.