Um den Hinterspülschlauch zwischen den Köpfen der Dosiereinheit in Dual-Split-Samplern zu tauschen:
Verbinden Sie den Hinterspülschlauch zwischen den Köpfen der Dosiereinheit (Dual-Split-Sampler)
Abbildung: Verbinden Sie den Hinterspülschlauch zwischen den Köpfen der Dosiereinheit (Dual-Split-Sampler)
Zusätzlich erforderliche Teile
Pinzette
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Führen Sie alle Vorbereitungen und vorhergehenden Schritte in Tauschen der Hinterspülschläuche aus.
  2. Um zu den Köpfen der Dosiereinheit zu gelangen:
  1. Entfernen Sie das horizontale Halterahmenteil. Siehe Entfernen und Montieren des Horizontalen Rahmenteils.
  2. Entfernen Sie das vertikale Halterahmenteil. Siehe Entfernen und Einbauen des Vertikalen Rahmenteils.
  1. Ziehen Sie die zwei Schlauchverbinder, die den Verbindungs-Hinterspülschlauch anschließen, mit Hilfe der Pinzette aus den Köpfen der Dosiereinheit.
  2. Schließen Sie neue Schlauchverbinder an beiden Enden des neuen Hinterspülschlauchs an.
  3. Schließen Sie die neuen Schlauchverbinder an beide Köpfe der Dosiereinheit mit Hilfe der Pinzette an.
  4. Um die Rahmenteile wieder einzubauen:
  1. Bauen Sie das vertikale Halterahmenteil ein. Siehe Entfernen und Einbauen des Vertikalen Rahmenteils.
  2. Montieren Sie das horizontale Halterahmenteil. Siehe Entfernen und Montieren des Horizontalen Rahmenteils.
  1. Nehmen Sie die Hinterspülung wieder in Betrieb. Siehe Inbetriebnehmen der Hinterspülung.