Um den Hinterspül-Einlassschlauch zwischen Hinterspül-Einlassport und Hinterspüleinlass des Kopfes der Dosiereinheit zu tauschen:
Anschluss des Hinterspül-Einlassschlauchs
Abbildung: Anschluss des Hinterspül-Einlassschlauchs
Nr.
Beschreibung
A
Single-Split-Sampler
B
Dual-Split-Sampler, oberer Kopf der Dosiereinheit
1
Hinterspül-Einlass, Position abhängig vom Autosampler:
Single-Split-Sampler: Oberer Schlauchverbinder am Kopf der Dosiereinheit
Dual-Split-Sampler: Oberer Schlauchverbinder am oberen Kopf der Dosiereinheit
2
Schlauchverbinder
3
Hinterspül-Einlassschlauch
4
Einlass-Port der Hinterspülung, Position abhängig vom Autosampler:
4a
Single-Split-Sampler: Oberer Gehäuserahmen, Aussparung für den Schlauchverbinder, rechter Port
4b
Dual-Split-Sampler: Rechter Gehäuserahmen, Halterung für Schlauchverbinder, oberer Port
Zusätzlich erforderliche Teile
Nur Dual-Split-Sampler: Pinzette
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Führen Sie alle Vorbereitungen und vorhergehenden Schritte in Tauschen der Hinterspülschläuche aus.
  2. Nur Dual-Split-Sampler:
  1. Entfernen Sie das horizontale Halterahmenteil. Siehe Entfernen und Montieren des Horizontalen Rahmenteils.
  2. Entfernen Sie das vertikale Halterahmenteil. Siehe Entfernen und Einbauen des Vertikalen Rahmenteils.
  1. Ziehen Sie den Hinterspülschlauch mit Schlauchverbinder aus dem Hinterspül-Einlass oben am Kopf der Dosiereinheit (siehe Abbildung). Verwenden Sie bei einem Dual-Split-Sampler eine Pinzette, um den Schlauchverbinder besser greifen zu können. Wenn der Hinterspülschlauch an Schlauchhalterungen an der Innenwand des Autosamplers befestigt ist, entfernen Sie den Schlauch daraus.
  2. Ziehen Sie den Hinterspülschlauch mit Schlauchverbinder aus dem Hinterspül-Einlassport (siehe Abbildung weiter oben). Ziehen Sie den Hinterspülschlauch vom Schlauchverbinder ab. Der Hinterspülschlauch zum Behälter auf der anderen Seite des Schlauchverbinders kann angeschlossen bleiben.
  3. Nur Dual-Split-Sampler: Bauen Sie den neuen Hinterspülschlauch entsprechend dem Aufbau des alten Hinterspülschlauchs zusammen. Schneiden Sie die neuen Schlauchteile auf die gleichen Längen zu wie die alten Schlauchteile. Verbinden Sie die neuen Schlauchteile mit einem Schlauchverbinder.
  4. Schließen Sie den neuen Hinterspülschlauch mit einem neuen Schlauchverbinder an den Kopf der Dosiereinheit an (siehe Abbildung). Verwenden Sie bei einem Dual-Split-Sampler eine Pinzette, um den Schlauchverbinder besser greifen zu können.
  5. Führen Sie den Hinterspülschlauch zum Hinterspül-Einlassport. Schließen Sie den Hinterspül-Einlassschlauch an den Schlauchverbinder an. Drücken Sie den Schlauchverbinder mit den angeschlossenen Schläuchen in den Hinterspül-Einlassport (siehe Abbildung).
  6. Befestigen Sie den Hinterspülschlauch in den Schlauchhalterungen an der Innenwand.
  7. Nur Dual-Split-Sampler:
  1. Bauen Sie das vertikale Halterahmenteil ein. Siehe Entfernen und Einbauen des Vertikalen Rahmenteils.
  2. Montieren Sie das horizontale Halterahmenteil. Siehe Entfernen und Montieren des Horizontalen Rahmenteils.
  1. Nehmen Sie die Hinterspülung wieder in Betrieb. Siehe Inbetriebnehmen der Hinterspülung.