Um den Hinterspülschlauch zwischen Hinterspül-Einlassport des Autosamplers und dem Behälter für Hinterspülflüssigkeit im Solvent Rack zu tauschen:
Anschluss der Hinterspülschlauchs zum Behälter
Abbildung: Anschluss der Hinterspülschlauchs zum Behälter
Nr.
Beschreibung
A
Single-Split-Sampler
B
Dual-Split-Sampler
1
Einlass-Port der Hinterspülung, Position abhängig vom Autosampler:
1a
Single-Split-Sampler: Oberer Gehäuserahmen, Aussparung für den Schlauchverbinder, rechter Port
1b
Dual-Split-Sampler: Rechter Gehäuserahmen, Halterung für Schlauchverbinder, oberer Port
2
Schlauchverbinder
3
Hinterspül-Einlassschlauch
4
Hinterspülschlauch zum Behälter
  1. Führen Sie alle Vorbereitungen und vorhergehenden Schritte in Tauschen der Hinterspülschläuche aus.
  2. Ziehen Sie den Hinterspülschlauch mit Schlauchverbinder aus dem Hinterspül-Einlassport (siehe Abbildung weiter oben). Stecken Sie den Hinterspülschlauch zum Behälter, Schlauchverbinder und Hinterspül-Einlassschlauch voneinander ab. Am Kopf der Dosiereinheit kann der Hinterspülschlauch angeschlossen bleiben.
  3. Entfernen Sie den Schlauch vom Hinterspülbehälter:
  1. Entfernen Sie die Schlauchführung vom Hinterspülschlauch.
  2. Ziehen Sie den Hinterspülschlauch aus dem Deckel des Behälters.
Spülschlauch und Behälterdeckel
Abbildung: Spülschlauch und Behälterdeckel
Nr.
Beschreibung
1
Spülschlauch
2
Schlauchführung
3
Behälterdeckel
4
Verschlusskappen
  1. Schließen Sie den Hinterspülschlauch mit einem neuen Schlauchverbinder an den Hinterspül-Einlassschlauch an. Drücken Sie den Schlauchverbinder mit den angeschlossenen Schläuchen in den Hinterspül-Einlassport (siehe weiter oben die Abbildung der Verbindung des Hinterspülschlauchs zum Behälter).
  1. Führen Sie den Hinterspülschlauch vom Autosampler durch die Schlauchführungen im Autosampler und allen Modulen, die sich über dem Autosampler im Systemturm befinden, zum Solvent Rack.
  2. Führen Sie den Hinterspülschlauch durch das Führungsloch im Solvent Rack und befestigen Sie ihn in der vorgesehenen Schlauchführung.
Führungsloch und Schlauchführungen im Solvent Rack
Abbildung: Führungsloch und Schlauchführungen im Solvent Rack
Nr.
Beschreibung
A
Führungsloch (Solvent Rack)
1+2
Nicht für Hinterspülschläuche zu verwenden; für andere Schläuche vorgesehen
3
Schlauchführung für den Hinterspülschlauch
4
Nicht für Hinterspülschläuche zu verwenden; für andere Schläuche vorgesehen
  1. Schließen Sie den Behälter für die Hinterspülflüssigkeit an den Schlauch an:
  1. Spülen Sie den Hinterspülbehälter gründlich mit einem hochreinen Lösungsmittel aus.
  2. Befüllen Sie den Hinterspülbehälter mit frischer Hinterspülflüssigkeit.
  3. Führen Sie den Hinterspülschlauch durch die Schlauchführung und durch eine Öffnung im Deckel des Behälters für die Hinterspülflüssigkeit. Die Schlauchführung verhindert, dass der Schlauch im Behälter verrutscht. Verschließen Sie die Öffnungen im Behälterdeckel mit Verschlusskappen.
  1. Nehmen Sie die Hinterspülung wieder in Betrieb. Siehe Inbetriebnehmen der Hinterspülung.