TIPP
Nur Dual-Split-Sampler: Aufgrund der eingeschränkten Zugänglichkeit zu Komponenten empfiehlt Thermo Fisher Scientific, den Tausch der Nadelsitze, der Probenschleifen und der Flussverbindungen an den Dosiereinheit-Köpfen vom Thermo Fisher Scientific-Kundendienst durchführen zu lassen.
Wann
Wenn ein Hinterspülschlauch verstopft oder beschädigt ist
Erforderliche Teile und zusätzliche Utensilien
  • Frische Hinterspülflüssigkeit
  • Ersatz-Hinterspülschläuche, je nach Erfordernis (zur einfacheren Identifizierung, siehe die Abbildung im Abschnitt Gehen Sie wie folgt vor weiter unten):
    • Hinterspülschlauch zum Behälter
    • Hinterspül-Einlassschlauch
    • Nur Dual-Split-Sampler: Hinterspülschlauch zwischen den beiden Dosiereinheit-Köpfen
    • Nur Dual-Split-Sampler: Verbindungs-Hinterspül-Auslassschlauch am unteren Dosiereinheit-Kopf
    • Hinterspül-Auslassschlauch zur Peristaltikpumpe in der Pumpe
    • Hinterspülschläuche für die Hinterspülkomponenten in der Pumpe
    • Peristaltikschlauch der Hinterspülpumpe in der Pumpe
      Für Überblick über die Hinterspülung siehe Abbildung in Anschließen der Hinterspülung.
  • Schlauchverbinder
    Verwenden Sie die gleichen Schlauchverbinder-Arten, die bei den alten Verbindungen verwendet wurden.
Erforderliche Werkzeuge
Kapillarschneider (optional)
Vorbereitungen
  1. Entleeren Sie die Hinterspülung:
  1. Schrauben Sie den Deckel des Behälters für die Hinterspülflüssigkeit ab.
  2. Entfernen Sie den Hinterspülschlauch zusammen mit dem Deckel vom Behälter für die Hinterspülflüssigkeit.
  3. Um den Hinterspülschlauch leerlaufen zu lassen, drücken Sie den Hebel der Hinterspülpumpe in der Vanquish-Pumpe nach unten. Bewegen Sie den Hebel in die Ausgangsstellung zurück, wenn der Schlauch leer ist.
  1. Wenn Sie einen Waschschlauch aus den Schlauchführungen entfernen müssen, achten Sie darauf, nicht an den anderen Schläuchen in den Führungen zu ziehen.
  2. Nur VC-A12 und Dual-Split-Sampler: Entfernen Sie die Probenschleifen-Isolierabdeckung. Siehe Entfernen der Probenschleifen-Isolierabdeckung.
TIPP
Nur Dual-Split-Sampler: Um die Erreichbarkeit der Probenschleifen-Anschlüsse an den Dosiereinheit-Köpfen zusätzlich zu verbessern, können Sie den Moduleinschub heraus ziehen. Beachten Sie, dass dazu alle vom Autosampler weggehenden Flussverbindungen entfernt werden müssen. Anweisungen zum Entfernen des Moduleinschubs finden Sie in Entfernen des Moduleinschubs.
Gehen Sie wie folgt vor
Folgen Sie den Schritten in den jeweiligen Unterabschnitten für den Hinterspülschlauch, den Sie tauschen möchten:
3a154CBA2
Abbildung: Komponenten der Hinterspülung im Autosampler
Nr.
Beschreibung
Tausch-Anleitung
A
VC-Single-Split-Sampler: Hinterspülung
--
B
VF-/VH-Single-Split-Sampler: Hinterspülung
--
C
Dual-Split-Sampler: Hinterspülung je Injektionseinheit
--
1
Nur Single-Split-Sampler: Hinterspül-Einlassport
--
2
Hinterspülschlauch zum Behälter
Siehe Hinterspülschlauch zum Behälter.
3
Hinterspülung am Kopf der Dosiereinheit:
3a
Hinterspül-Einlassschlauch am Kopf der Dosiereinheit
Siehe Hinterspül-Einlassschlauch am Kopf der Dosiereinheit.
3b
Nur Dual-Split-Sampler: Hinterspülschlauch zwischen den Köpfen der Dosiereinheit
Siehe Hinterspülschlauch zwischen den Köpfen der Dosiereinheit (Nur Dual-Split-Sampler).
3c
Nur Dual-Split-Sampler: Hinterspül-Auslassschlauch vom Kopf der Dosiereinheit
Siehe Verbindungs-Hinterspül-Auslassschlauch (Nur Dual-Split-Sampler).
4
Hinterspülauslass
--
5
Hinterspül-Auslassschlauch zur Hinterspülpumpe
Siehe Hinterspül-Auslassschlauch zur Hinterspülpumpe.
Eine Tauschbeschreibung für die Hinterspülschläuche in der Pumpe finden Sie in der Vanquish-Pumpen-Betriebsanleitung.
TIPP
Falls erforderlich, verwenden Sie einen Kapillarschneider, um die Schläuche auf die entsprechende Länge zuzuschneiden. Achten Sie auf einen rechtwinkligen Schnitt zur Längsseite der Leitung.