Beachten Sie Folgendes, wenn Sie die Nadel-Waschflüssigkeit mit der gleichen oder einer anderen Nadel-Waschflüssigkeit austauschen:
  • Spülen Sie den Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit gründlich, bevor Sie ihn befüllen. Stellen Sie sicher, dass sich keine Schmutzpartikel, Staub oder Algen im Behälter befinden.
  • Empfohlen, wenn Sie 100% Wasser als Nadel-Waschflüssigkeit verwenden: Tauschen Sie die Nadel-Waschflüssigkeit täglich aus.
  • Verwenden Sie eine Nadel-Waschflüssigkeit, die für Ihre Anwendung geeignet ist und Probenreste zuverlässig von der Nadel entfernt.
  • Überprüfen Sie den Füllstand im Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit. Befüllen Sie den Behälter mit frischer Nadel-Waschflüssigkeit, falls erforderlich.
  • Wenn Sie eine völlig unterschiedliche Nadel-Waschflüssigkeit verwenden möchten:
    Stellen Sie sicher, dass die Nadel-Waschflüssigkeit mit der bisher verwendeten Waschflüssigkeit kompatibel ist, oder stellen Sie schrittweise auf die neue Waschflüssigkeit um.
  • Nach Austausch der Nadel-Waschflüssigkeit
    Starten Sie das Spülen des Nadel-Waschsystems im Chromatographie-Datensystem, um den Waschport mit frischer Nadel-Waschflüssigkeit zu befüllen. Während des Spülvorgangs wird der Waschport kontinuierlich gespült, bis frische Nadel-Waschflüssigkeit vorhanden ist. Siehe Waschen der Probennadel.