Nachdem Sie eine oder mehrere Nadel-Waschschläuche getauscht haben, nehmen Sie das Nadel-Waschsystem wieder in Betrieb.
Gehen Sie wie folgt vor
Drehen Sie den Deckel des Nadel-Waschbehälters wieder fest. Vergewissern Sie sich, dass die Schlauchführung in der Öffnung im Behälterdeckel bleibt. Ist das nicht der Fall, drücken Sie die Schlauchführung in die Öffnung, damit der Schlauch im Deckel arretiert wird.
Prüfen Sie die Schläuche über den gesamten Flussweg hinweg:
- Stellen Sie sicher, dass die Schläuche an keiner Stelle im Flussweg geknickt, eingeklemmt oder gequetscht sind.
- Falls erforderlich, verwenden Sie einen Kapillarschneider, um die Schläuche auf die entsprechende Länge zuzuschneiden. Achten Sie auf einen rechtwinkligen Schnitt zur Längsseite der Leitung.
Nur VC-A12 und Dual-Split-Sampler: Montieren der Probenschleifen-Isolierabdeckung. Siehe Einbauen der Probenschleifen-Isolierabdeckung.
Spülen Sie das Nadel-Waschsystem über das Chromatographie-Datensystem, um den Waschport mit frischer Nadel-Waschflüssigkeit zu befüllen. Während des Spülvorgangs wird der Waschport kontinuierlich gespült, bis frische Nadel-Waschflüssigkeit vorhanden ist. Siehe Waschen der Probennadel.