Um den Nadel-Waschschlauch zwischen Auslass der Nadel-Waschpumpe und Waschport zu tauschen:
Nr. | Beschreibung |
---|---|
A | VF-/VH-Single-Split-Sampler |
B | Dual-Split-Sampler |
1 | Auslassport des Nadel-Waschsystems |
1a | Nur Dual-Split-Sampler: Oberer Nadel-Wasch-Auslassport für die linke Injektionseinheit |
1b | Nur Dual-Split-Sampler: Unterer Nadel-Wasch-Auslassport für die rechte Injektionseinheit |
2 | Nadel-Waschschlauch zum Waschport |
ACHTUNG
Im VC-Autosampler sind Ein- und Ausgang (IN und OUT) seitenverkehrt positioniert.
Führen Sie alle Vorbereitungen und vorhergehenden Schritte in Tauschen der Nadel-Waschschläuche aus.
Nur Dual-Split-Sampler: Entfernen Sie das horizontale Halterahmenteil. Siehe Entfernen und Montieren des Horizontalen Rahmenteils.
Entfernen Sie den Waschschlauch vom Auslass der Nadel-Waschpumpe und vom Einlass des Waschports.
Dual-Split-Sampler: Entfernen Sie den Waschschlauch, der getauscht werden soll.
Schließen Sie den neuen Waschschlauch an den freien Auslass der Nadel-Waschpumpe und den freien Einlass des Waschports an.
Nur Dual-Split-Sampler: Montieren Sie das horizontale Halterahmenteil. Siehe Entfernen und Montieren des Horizontalen Rahmenteils.
Nur VC-Autosampler: Drücken Sie den Waschschlauch in die Aussparung um Schäden zu vermeiden, wenn die Abdeckung aufgesteckt wird.
Nehmen Sie das Nadel-Waschsystem wieder in Betrieb. Siehe Inbetriebnehmen des Nadel-Waschsystems.