Um den Nadel-Waschschlauch zwischen dem Behälter für die Nadelwaschflüssigkeit und dem Nadelwasch-Einlassport in einem Single-Split-Sampler zu tauschen:
Verbindungs-Nadelwaschschlauch zwischen Einlass und Einlassport
Abbildung: Verbindungs-Nadelwaschschlauch zwischen Einlass und Einlassport
  1. Führen Sie alle Vorbereitungen und vorhergehenden Schritte in Tauschen der Nadel-Waschschläuche aus.
  2. Stecken Sie den Waschschlauch von der Nadel-Waschpumpe ab.
  3. Schließen Sie den neuen Nadel-Waschschlauch an die Nadel-Waschpumpe an.
  4. Führen Sie den Waschschlauch zum Behälter für die Nadelwaschflüssigkeit. Siehe Abbildung in Tauschen der Nadel-Waschschläuche.
  5. Nehmen Sie das Nadel-Waschsystem wieder in Betrieb. Siehe Inbetriebnehmen des Nadel-Waschsystems.