Um den Nadel-Waschschlauch zwischen Nadelwasch-Einlass-Port am Autosampler und dem Behälter für Nadel-Waschflüssigkeit im Solvent Rack zu tauschen:
Einlassport-Anschlüsse des Nadel-Waschsystems
Abbildung: Einlassport-Anschlüsse des Nadel-Waschsystems
Nr.
Beschreibung
A
Single-Split-Sampler: Nadel-Wascheinlass am oberen Gehäuserahmen. Der Nadel-Waschschlauch in Ihrem Autosampler kann anders und nicht durch den Einlassport verlaufen.
B
Dual-Split-Sampler: Nadel-Wascheinlässe an der Nadel-Waschpumpe
1
Einlassport des Nadel-Waschsystems:
1a
Nur Dual-Split-Sampler: Oberer Nadel-Wasch-Einlass-Port für die linke Injektionseinheit
1b
Nur Dual-Split-Sampler: Unterer Nadel-Wasch-Einlass-Port für die rechte Injektionseinheit
2
Nadel-Waschschlauch zum Behälter
  1. Führen Sie alle Vorbereitungen und vorhergehenden Schritte in Tauschen der Nadel-Waschschläuche aus.
  2. Entfernen Sie den Schlauch vom Nadel-Waschbehälter:
  1. Entfernen Sie die Schlauchführung vom Nadel-Waschschlauch.
  2. Ziehen Sie den Nadel-Waschschlauch aus dem Deckel des Behälters.
  1. Entfernen Sie den Nadel-Waschschlauch vom Autosampler:
    • Single-Split-Sampler:Entfernen Sie den Waschschlauch vom Einlassport der Nadel-Waschpumpe.
    • Dual-Split-Sampler: Entfernen Sie den Nadel-Waschschlauch vom Einlass-Port der Nadel-Waschpumpe, der getauscht werden soll.
  2. Schließen Sie den neuen Nadel-Waschschlauch am Autosampler an:
    • Single-Split-Sampler: Schließen Sie den Nadel-Waschschlauch an den Einlassport der Nadel-Waschpumpe an und verlegen Sie den Nadel-Waschschlauch von der Waschpumpe
    • Dual-Split-Sampler: Schließen Sie den neuen Nadel-Waschschlauch an den freien Einlass-Port der Nadel-Waschpumpe an.
  1. Führen Sie den Nadel-Waschschlauch vom Autosampler durch die Schlauchführungen im Autosampler und allen Modulen, die sich über dem Autosampler im Systemturm befinden, zum Solvent Rack.
  2. Führen Sie den Nadel-Waschschlauch durch das Führungsloch im Solvent Rack und befestigen Sie ihn in der vorgesehenen Schlauchführung.
Führungsloch und Schlauchführungen im Solvent Rack
Abbildung: Führungsloch und Schlauchführungen im Solvent Rack
Nr.
Beschreibung
A
Führungsloch (Solvent Rack)
1+2
Nicht für den Nadel-Waschschlauch zu verwenden; für andere Schläuche vorgesehen
3
Schlauchführung für den Nadel-Waschschlauch
4
Nicht für den Nadel-Waschschlauch zu verwenden; für andere Schläuche vorgesehen
  1. Schließen Sie den Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit an den Schlauch an:
  1. Spülen Sie den Nadel-Waschbehälter gründlich mit einem hochreinen Lösungsmittel aus.
  2. Befüllen Sie den Behälter mit frischer Nadel-Waschflüssigkeit.
  3. Führen Sie den Nadel-Waschschlauch durch die Schlauchführung und durch eine Öffnung im Deckel des Behälters für die Nadel-Waschflüssigkeit. Die Schlauchführung verhindert, dass der Schlauch im Behälter verrutscht. Verschließen Sie die Öffnungen im Behälterdeckel mit Verschlusskappen.
  1. Nehmen Sie das Nadel-Waschsystem wieder in Betrieb. Siehe Inbetriebnehmen des Nadel-Waschsystems.