Wann
Wenn ein Nadel-Waschschlauch verstopft oder beschädigt ist
Erforderliche Teile und zusätzliche Utensilien
  • Frische Nadel-Waschflüssigkeit
  • Ersatz-Nadel-Waschschlauch, je nach Erfordernis:
    • Nadel-Waschschlauch zum Behälter
    • Nur Single-Split-Sampler: Verbindungs-Nadelwaschschlauch zwischen Einlass und Einlass-Port
    • Nadel-Waschschlauch am Auslass
  • Schlauchverbinder
    Verwenden Sie die gleichen Schlauchverbinder-Arten, die bei den alten Verbindungen verwendet wurden.
Erforderliche Werkzeuge
Kapillarschneider (optional)
TIPP
Falls erforderlich, verwenden Sie einen Kapillarschneider, um die Schläuche auf die entsprechende Länge zuzuschneiden. Achten Sie auf einen rechtwinkligen Schnitt zur Längsseite der Leitung.
Vorbereitungen
  1. Bereiten Sie eine frische Nadel-Waschflüssigkeit vor. Beachten Sie die Hinweise zur Nadel-Waschflüssigkeit in Hinweise zur Nadel-Waschflüssigkeit.
  1. Entleeren Sie das Nadel-Waschsystem:
  1. Schrauben Sie den Deckel des Behälters für die Hinterspülflüssigkeit ab.
  2. Entfernen Sie den Hinterspülschlauch zusammen mit dem Deckel vom Behälter.
  3. Wenn Sie den Nadel-Waschschlauch aus den Schlauchführungen entfernen, achten Sie darauf, nicht an den anderen Schläuchen in den Führungen zu ziehen.
  4. Führen Sie den Nadel-Waschschlauch in einen Abfallbehälter, um den Schlauch zu entleeren.
  1. Nur VC-A12 und Dual-Split-Sampler: Entfernen Sie die Probenschleifen-Isolierabdeckung. Siehe Entfernen der Probenschleifen-Isolierabdeckung.
Gehen Sie wie folgt vor
Folgen Sie den Schritten in den jeweiligen Unterabschnitten für den Nadel-Waschschlauch, den Sie tauschen möchten:
CA45213B12345
Abbildung: Komponenten des Nadel-Waschsystems
Nr.
Beschreibung
Tausch-Anleitung
A
VC-Single-Split-Sampler:
Nadel-Waschsystem
--
B
VF-/VH-Single-Split-Sampler:
Nadel-Waschsystem
--
C
Dual-Split-Sampler:
Nadel-Waschsystem je Injektionseinheit
--
1
Nadel-Waschschlauch zum Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit
Der Nadel-Waschschlauch kann in einigen Autosamplern anders verlaufen.
Siehe Nadel-Waschschlauch zum Behälter.
2
Waschport
--
3
Nadel-Waschschlauch zwischen Waschport und Auslass der Nadel-Waschpumpe
Siehe Nadel-Waschschlauch am Auslass der Nadel-Waschpumpe.
4
Nadel-Waschpumpe
--
5
Ablaufschlauch des Nadel-Waschsystems
--