Der Nadel-Waschzyklus kann Teil der Probensequenz sein oder manuell durchgeführt werden. Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie einen Nadel-Waschzyklus manuell durchführen.
Informationen zu automatischen Nadel-Waschzyklen über die Waschmodi im Chromatographie-Datensystem finden Sie in Wichtige Einstellungen für den Betrieb.
Wann
Regelmäßige und vorbeugende Wartungsarbeiten für das Nadel-Waschsystem
Austauschen der Nadel-Waschflüssigkeit
Austauschen der Nadel-Waschschläuche
Vorbereitungen
Beachten Sie die Hinweise zum Waschen der Nadel. Siehe Hinweise zur Nadel-Waschflüssigkeit.
Spülen Sie das Nadel-Waschsystem, um den Waschport mit frischer Nadel-Waschflüssigkeit zu befüllen, zum Beispiel nachdem die Nadel-Waschflüssigkeit ausgetauscht wurde. Wählen Sie im Chromatographie-Datensystem auf dem ePanel für den Autosampler die Schaltfläche Purge Needle Wash aus.
Gehen Sie wie folgt vor
Um die Nadel manuell mit der aktuell im Chromatographie-Datensystem eingestellten Waschgeschwindigkeit und -zeit zu waschen, zum Beispiel zwischen Probensequenzen, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
Drücken Sie die Taste WASH auf der Tastatur.
Wählen Sie im Chromatographie-Datensystem den Parameter Wash aus.
Dual-Split-Sampler: Wählen Sie zuerst die Injektionseinheit über die Taste SELECT , bevor Sie Tätigkeiten an der Injektionseinheit ausführen.
Nachdem der Nadel-Waschzyklus abgeschlossen wurde, fährt die Nadel zurück zum Nadelsitz.