Vertikales Rahmenteil
Abbildung: Vertikales Rahmenteil
Nr.
Beschreibung
1
Haltestifte (Ansicht von rechts zu Orientierungszwecken, Ansicht durch Seitenwand verdeckt)
2
Bewegen des vertikalen Rahmenteils (Ansicht von vorn)
3
Entriegeln von den Haltestiften
4
Entfernen von den Haltestiften oder ausrichten an den Haltestiften
Entfernen des Vertikalen Rahmenteils
  1. Entfernen Sie die Probenschleifen-Isolierabdeckung, sofern noch nicht geschehen. Siehe Entfernen der Probenschleifen-Isolierabdeckung.
  2. Entfernen Sie das horizontale Halterahmenteil, sofern noch nicht geschehen (siehe Entfernen und Montieren des Horizontalen Rahmenteils).
  3. Entfernen Sie die rechte Probenschleife. Folgen Sie den Schritten zum Entfernen in Probenschleife.
  4. Schalten Sie den Autosampler über den Hauptnetzschalter aus.
  5. Um besser zum vertikalen Rahmenteil zu gelangen:
  1. Lösen Sie die Transportsicherungsschraube oberhalb der rechten Nadeleinheit. Siehe Entsichern der Nadeleinheit.
  2. Schieben Sie die rechte Nadeleinheit leicht in den Probenraum, nur so weit, dass sich die Nadeleinheit über dem Waschport befindet.
  1. Entfernen Sie die linke Probenschleife vom unteren Dosiereinheit-Kopf.
  2. Schieben Sie das vertikale Rahmenteil leicht nach oben, um es von den Haltestiften an der Innenwand zu entriegeln und entfernen Sie es.
Einbauen des Vertikalen Rahmenteils
  1. Stellen Sie sicher, dass die Kapillaren von den Injektionsventilen und die Hinterspülschläuche an beiden Dosiereinheit-Köpfen angeschlossen sind. Die Kapillaren von beiden Probenschleifen müssen noch entfernt sein.
  2. Richten Sie das vertikale Rahmenteil an den Haltestiften an der Innenwand aus.
  3. Hängen Sie das vertikale Rahmenteil in die Haltestifte ein, um es zu arretieren.
  4. Richten Sie die rechte Nadeleinheit wieder ein:
  1. Ziehen Sie die rechte Nadeleinheit nach vorn, sodass sie sich über dem Nadelsitz befindet. Mit einem Winkelschlüssel fällt das Greifen der Nadeleinheit gegebenenfalls leichter.
  2. Ziehen Sie die Transportsicherungsschraube über der rechten Nadeleinheit wieder fest. Siehe Sichern der Nadeleinheit.
  1. Schließen Sie die Probenschleifen-Fittinge wieder an die Dosiereinheit-Köpfe an.
  2. Bauen Sie die rechte Probenschleife wieder ein. Folgen Sie den Installationsschritten in Probenschleife.
Bauen Sie zur Vervollständigung des Halterahmens auch das horizontale Rahmenteil wieder ein.