Horizontales Rahmenteil
Abbildung: Horizontales Rahmenteil
Nr.
Beschreibung
1
Lösen oder Festziehen der Befestigungsschrauben
2
Bewegen des horizontalen Rahmenteils
Entfernen des Horizontalen Rahmenteils
  1. Bereiten Sie den Autosampler für die Wartung vor, fahren Sie die Nadeleinheiten in die Service-Position und sichern Sie die Nadeleinheiten. Siehe Vor der Wartung.
  2. Entfernen Sie die Probenschleifen-Isolierabdeckung, sofern noch nicht geschehen. Siehe Entfernen der Probenschleifen-Isolierabdeckung.
  1. Lösen Sie am Halterahmen des Dual-Split-Samplers die 2 Schrauben des horizontalen Rahmenteils per Hand und entfernen Sie die Schrauben.
  2. Entfernen Sie das horizontale Halterahmenteil.
Einbauen des Horizontalen Rahmenteils
  1. Stellen Sie sicher, dass das vertikale Rahmenteil montiert ist.
  2. Richten Sie das horizontale Rahmenteil des Dual-Split-Samplers an den 2 Schrauben an der Vorderseite aus und drücken Sie das Rahmenteil nach unten, um den Rahmen in den Schrauben zu arretieren.
  3. Ziehen Sie die 2 Schrauben des horizontalen Rahmenteils per Hand fest.
  4. Wenn das vertikale Rahmenteil auch entfernt und wieder eingebaut worden ist
    Schalten Sie den Autosampler über den Hauptnetzschalter ein. Der Autosampler führt einen Selbsttest durch. Die Nadel wird initialisiert und justiert ihre Position.
  1. Neustart des Autosamplers nach Wartung. Siehe Nach der Wartung.