Der Halterahmen in Dual-Split-Samplern besteht aus zwei Teilen: horizontalem Rahmenteil und vertikalem Rahmenteil. Beide Teile müssen montiert sein, um die Probenschleifen-Isolierabdeckung zu stützen.
Komponenten des Halterahmens
Abbildung: Komponenten des Halterahmens
Nr.
Beschreibung
1
Horizontales Rahmenteil
2
Befestigungsschrauben für das horizontale Rahmenteil
3
Vertikales Rahmenteil