Wann
Wenn eine Nadeleinheit getauscht werden soll
Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, Torx T10
Vorbereitungen
  1. Fahren Sie die Nadeleinheit in die Service-Position und sichern Sie die Nadeleinheit. Siehe Sichern der Nadeleinheit.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Entfernen Sie die Probenschleifen-Fittings von beiden Nadeleinheiten und beiden Dosiereinheit-Köpfen.
  2. Lösen Sie mit dem Schraubendreher die 2 Schrauben, die das Trägerblech an der Innenwand des Autosamplers befestigen. Die Probenschleifen können am Trägerblech montiert bleiben.
  3. Entfernen Sie das Trägerblech mit den daran befestigten Probenschleifen.
Trägerblech für die Probenschleifen im Dual-Split-Sampler
Abbildung: Trägerblech für die Probenschleifen im Dual-Split-Sampler
Nr.
Beschreibung
1
Befestigungsschrauben
2
Trägerblech