Wann
Vor Wartungsmaßnahmen oder für den Transport
ACHTUNG
Wenn die Nadeleinheit während Wartungsarbeiten oder einem Transport nicht gesichert ist, kann sie den Autosampler beschädigen. Sichern Sie die Nadeleinheit, wenn angewiesen, um Schäden am Autosampler zu vermeiden.
Erforderliche Werkzeuge
Schlitzschraubendreher (optional)
Vorbereitungen – Nur VC-A12 und Dual-Split-Sampler
Entfernen Sie die Probenschleifen-Isolierabdeckung. Siehe Entfernen der Probenschleifen-Isolierabdeckung.
Hochfahren der Nadeleinheit in Service-Position
Wie für den Autosamplertyp erforderlich:
Autosamplertyp
Schritte
Single-Split-Sampler
Drücken Sie die Taste SERVICE auf der Tastatur, um die Nadeleinheit aus dem Nadelsitz hoch in die Service-Position zu fahren.
Dual-Split-Sampler
Wählen Sie die jeweilige Nadeleinheit über die Taste SELECT der Autosampler-Tastatur aus.
Drücken Sie die Taste SERVICE auf der Tastatur, um die Nadeleinheit aus dem Nadelsitz hoch in die Service-Position zu fahren.
Wenn beide Nadeleinheiten gesichert werden sollen, wiederholen Sie die beiden Schritte auch für die andere Nadeleinheit.
Festziehen der Transportsicherungsschraube
Ziehen Sie die Transportsicherungsschraube oberhalb der Nadeleinheit mit den Fingern fest, bis sie sich nicht mehr weiter anziehen lässt. Die Verwendung eines Schlitzschraubendrehers erleichtert gegebenenfalls das Drehen der Schraube.
Dual-Split-Sampler: Wenn beide Transportsicherungsschrauben festgezogen werden sollen, wiederholen Sie diesen Schritt auch für die andere Nadeleinheit.
Festziehen der Transportsicherungsschraube
Abbildung: Festziehen der Transportsicherungsschraube