Wann
Entnehmen Sie den Vorbereitungen in den jeweiligen Wartungsabschnitten, ob ein Außerbetriebnehmen und Vorbereiten des Autosamplers für die Wartung bei der jeweiligen Prozedur erforderlich ist.
Gehen Sie wie folgt vor
Schalten Sie das Injektionsventil in die Position Inject, falls sich das Ventil noch nicht in dieser Position befindet.
Spülen Sie den Autosampler mit einem geeigneten, reinen Lösungsmittel. Ist eine Pufferlösung Teil der mobilen Phase, spülen Sie den Autosampler einige Male mit einem Gemisch aus Methanol/Wasser (50:50), bevor Sie den Autosampler außer Betrieb nehmen.
Schalten Sie den Pumpenfluss ab. Warten Sie, bis das System druckfrei ist, bevor Sie mit der Außerbetriebnahme des Geräts fortfahren.
Um die Drainagepumpe zu entleeren, lassen Sie die Drainagepumpe laufen, bis im Ablaufschlauch der Drainagepumpe kein Kondenswasser mehr vorhanden ist. Schalten Sie dann die Drainagepumpe aus.
Fahren Sie die Nadeleinheit in die Service-Position und sichern Sie die Nadeleinheit. Siehe Sichern der Nadeleinheit.